Få mere at vide
4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491518 5 g 5g
15481518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55306.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50649-60-0
Molekylær formel C21H26O2
Molekylvægt (g/mol) 310.437
MDL nummer MFCD00041941
InChI nøgle WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-propyl-, 4-pentylphenyl ester, 4-pentylphenyl-4'-propylbenzoate, 4-pentylphenyl 4-propylbenzoate, 4-n-propyl benzoic acid-4'-n-pentyl phenol ester, p-pentyl phenyl-p-propylbenzoate, 4-n-pentylphenyl 4-n-propylbenzoate, 4-propylbenzoic acid 4-pentylphenyl ester
PubChem CID 170879
IUPAC navn (4-pentylphenyl) 4-propylbenzoate
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate
Smeltepunkt 15°C to 18°C
Tæthed 0.989
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
Formel vægt 310.44
Procent renhed 97%