Få mere at vide
4-n-Pentylphenol, 98%
Artikelnummer. 11484503
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484503 5 g 5g
11494503 25 g 25g
11404513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11514.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14938-35-3
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.25
MDL nummer MFCD00020211
InChI nøgle ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
IUPAC navn 4-pentylphenol
SMIL CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylphenol
Smeltepunkt 24 °C
Tæthed 0.96
Kogepunkt 342 °C
Flammepunkt 133 °C (271 °F)
Brydningsindeks 1.5145
Mængde 5 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1364424
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%