Få mere at vide
4-n-Pentyloxyphenylacetylen, 98+%
Artikelnummer. 11481850
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481850 1 g 1g
11491850 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27555.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79887-16-4 | C13H16O | 188,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79887-16-4
Molekylær formel C13H16O
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00173877
InChI nøgle MKSWQHOPSDCVMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-pentyloxy benzene, 1-ethynyl-4-pentyloxy benzene, p-ethynyl pentyloxy benzene, 4-n-pentyloxyphenylacetylene, 4-pentoxyphenylacetylene, acmc-1bl8i, 1-4-pentoxyphenyl ethyne, 1-ethynyl-4-pentyloxybenzene, 4-n-pentyloxy-phenylacetylene, 4-n-pentyloxyphenyl acetylene
PubChem CID 2775119
IUPAC navn 1-ethynyl-4-pentoxybenzen
SMIL CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Kogepunkt 113°C to 115°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 1 g
Formel vægt 188.27
Procent renhed 99%