Få mere at vide
4-n-Pentylcyclohexanone, 98+%
Artikelnummer. 11459587
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459587 10 g 10g
11469587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22088.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61203-83-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61203-83-6
Molekylær formel C11H20O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
MDL nummer MFCD00059581
InChI nøgle UKLNPJDLSPMJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylcyclohexanone, 4-n-pentylcyclohexanone, 4-amylcyclohexanone, 4-n-amylcyclohexanone, 4-pentyl-1-cyclohexanone, 4-pentylcyclo hexanone, pubchem20247, acmc-209mq3, uklnpjdlspmjmq-uhfffaoysa
PubChem CID 566097
IUPAC navn 4-pentylcyclohexan-1-on
SMIL CCCCCC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylcyclohexanone
Tæthed 0.89
Mængde 10 g
FN nummer UN3082
Formel vægt 168.28
Procent renhed ≥98%