Få mere at vide
4-n-Pentylbenzoyl chlorid, 98%
Artikelnummer. 11433953
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433953 5 g 5g
11443953 25 g 25g
11453953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10248.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210,701 g/mol
4-n-pentylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 3-O-acylderivat ved at reagere med betulinsyre. Det bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-Pentylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 3-O-acylderivat ved at reagere med betulinsyre. Det bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49763-65-7
Molekylær formel C12H15ClO
Molekylvægt (g/mol) 210.701
MDL nummer MFCD00000700
InChI nøgle FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
PubChem CID 170812
IUPAC navn 4-pentylbenzoylchlorid
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Tæthed 1.034
Kogepunkt 144°C to 145°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2207887
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 210.71
Procent renhed 98%