Få mere at vide
4-n-Pentylbenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11428777
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428777 2.5 g 2.5g
11438777 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19929.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73948-18-2 | C11H15ClO2S | 246,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73948-18-2
Molekylær formel C11H15ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 246.75
MDL nummer MFCD00173759
InChI nøgle XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
IUPAC navn 4-pentylbenzensulfonylchlorid
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 246.76
Procent renhed 97%