Få mere at vide
4-n-pentylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456010
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456010 5 g 5g
11466010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26569.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33228-44-3 | C11H17N | 163.264 g/mol
4-pentylanilin anvendes i syntesen af 4-[(4a-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) ved diazokoblingsreaktion med phenol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Pentylanilin anvendes til syntese af 4-[(4′
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33228-44-3
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00007926
InChI nøgle DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-pentyl, 4-amylaniline, p-pentylaniline, p-amylaniline, unii-8roj0g9hiu, p-n-pentylaniline, 4-n-pentylaniline, 4-pentylphenylamine, 8roj0g9hiu, p-n-amylaniline
PubChem CID 93162
IUPAC navn 4-pentylanilin
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylaniline
Tæthed 0.919
Kogepunkt 130°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 163.26
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Pentylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-pentyl-benzenamine