Få mere at vide
4-n-Octylphenol, 99%
Artikelnummer. 11471340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471340 5 g 5g
11461340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26396.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206,33 g/mol
4-n-Octylphenol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-n-Octylphenol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1806-26-4
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00036134
InChI nøgle NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
PubChem CID 15730
ChEBI CHEBI:34432
IUPAC navn 4-octylphenol
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octylphenol
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Tæthed 0.961
Kogepunkt 150 °C (4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2430
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.32
Procent renhed 99%