Få mere at vide
4-n-Octylaniline, 99%
Artikelnummer. 11302679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302679 1 g 1g
11312679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26713.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 16245-79-7 | C14H23N | 205,35 g/mol
4-Octylanilin kan bruges som ekstraktionsmiddel under ekstraktion af mikrogramniveaukoncentrationer af ruthenium(IV) fra halogenidmedium. Det kan også bruges til syntese af selektive benzimidazolbaserede analoger af sphingosin-1-phosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Octylanilin kan bruges som ekstraktionsmiddel under ekstraktion af mikrogramniveaukoncentrationer af ruthenium(IV) fra halogenidmedium. Det kan også bruges til syntese af selektive benzimidazolbaserede analoger af sphingosin-1-phosphat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16245-79-7
Molekylær formel C14H23N
Molekylvægt (g/mol) 205.35
MDL nummer MFCD00007929
InChI nøgle ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylaniline, p-octylaniline, benzenamine, 4-octyl, 4-octylphenylamine, unii-o9fn212wzz, o9fn212wzz, p-n-octylaniline, 4-octyl aniline, acmc-209dof, 4-octylaniline
PubChem CID 85346
IUPAC navn 4-octylanilin
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octylaniline
Tæthed 0.898
Kogepunkt 175 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 205.34
Procent renhed 99%