Få mere at vide
4-n-Octyl-d17-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Octyl-d17-phenol |
| CAS | 1219794-55-4 |
| Molekylær formel | C14 D17 H5 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Octylphenol D17 (octyl D17) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.43 |
| Formel vægt | 223.2738 |