Få mere at vide
4-n-Octyl-d17-anisole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Octylanisole-D17 (octyl-D17) |
| CAS | 1219794-56-5 |
| Molekylær formel | C15 D17 H7 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Octylanisole-D17 (octyl-D17), 4-n-Octyl-d17-anisole, 1-Methoxy-4-(octyl-d17)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16-2)13-11-14/h10-13 H,3-9H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)-4-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.4552 |
| Formel vægt | 237.2894 g/mol |
| Vis mere |