Få mere at vide
(4-n-Nonylphenoxy)acetic-Alpha,Alpha-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nonylphenoxy-aceticacidD2 |
| CAS | 1219798-75-0 |
| Molekylær formel | C17 2H2 H24 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Nonylphenoxy Acetic Acid D2 (2-D2), 4-Nonylphenoxy-acetic acid D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)/i14D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccc(CCCCCCCCC)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(4-nonylphenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.4 |
| Formel vægt | 280.2007 |