Få mere at vide
4-n-Nonylphenol-mono-ethoxylate 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319938
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30319938 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319938 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA15631015ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol