Få mere at vide
4-n-nonylphenol-monoethoxylat 10 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312787
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30312787 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30312787 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA15631015AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone