Få mere at vide
4-n-Nonylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11497477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497477 5 g 5g
11487477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15609.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220,356 g/mol
4-n-nonylphenol bruges til fremstilling af antioxidanter, smøreolietilsætningsstoffer, vaske- og opvaskemidler, emulgatorer og solubiliseringsmidler. Bruges også til fremstilling af tris(4-nonyl-phenyl)phosphit (TNPP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-nonylphenol bruges til fremstilling af antioxidanter, smøreolieadditiver, vaske- og opvaskemidler, emulgatorer og solubiliseringsmidler. Bruges også til fremstilling af tris(4-nonyl-phenyl)phosphit (TNPP).
Opløselighed
Svært opløselig (0,020 g/L) °ved 25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-40-5
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.356
MDL nummer MFCD00002396
InChI nøgle IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
IUPAC navn 4-nonylphenol
SMIL CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Nonylphenol
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 127 °C til 130 °C (27 mmHg)
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 5 g
FN nummer UN2430
Beilstein 2047450
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig (0,020 g/L) ved 25 °C.
Formel vægt 220.36
Procent renhed ≥98%