missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4) |
| CAS | 1173019-62-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 2H4 H20 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl-, 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4), 4-Nonylphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nonylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?