Få mere at vide
4-n-Nonylbenzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11384745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384745 5 g 5g
11374745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17753.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248,173 g/mol
4-n-Nonylbenzenboronsyre er en potent hæmmer af fedtsyreamidhydrolase. Det er også i stand til at hæmme monoacylglycerollipase (MAGL), som hydrolyserer 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-Nonylbenzenboronsyre er en potent hæmmer af fedtsyreamidhydrolase. Det er også i stand til at hæmme monoacylglycerollipase (MAGL), som hydrolyserer 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256383-45-6
Molekylær formel C15H25BO2
Molekylvægt (g/mol) 248.173
MDL nummer MFCD02093070
InChI nøgle VONVJOGSLHAKOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenylboronic acid, 4-n-nonylbenzeneboronic acid, 4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonylphenylboronicacid, 4-nonylphenyl boranediol, d0f1ud, 4-nonylbenzene boronic acid, b-4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonyl benzeneboronic acid, 1-borono-4-non-1-yl benzene
PubChem CID 4589192
IUPAC navn (4-nonylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Nonylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Mængde 5 g
Beilstein 8215118
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 248.18
Procent renhed ≥98%