missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phenol-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4) |
| CAS | 2733716-95-3 |
| Molekylær formel | C15 D8 H16 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4), 4-Nonylphenol D8 (ring D4 ethyl D4), 4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phenol-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16 H,2-9H2,1H3/i8D2,9D2,10 D,11 D,12 D,13 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCC |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,1,2,2-tetradeuteriononyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.3998 |
| Formel vægt | 228.2329 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?