Få mere at vide
4-N,N-Diphenylamino-ß-phenylstilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-N,N-Diphenylamino-beta-phenylstilbene |
| CAS | 89114-90-9 |
| Molekylær formel | C32 H25 N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H25N/c1-5-13-27(14-6-1)32(28-15-7-2-8-16-28)25-26-21-23-31(24-22-26)33(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-25H |
| SMIL | C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 4-(2,2-diphenylethenyl)-N,N-diphenylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.55 |
| Formel vægt | 423.1987 |