missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-N,N-Diphenylamino-ß-phenylstilbene, TRC

Artikelnummer. 30373820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373820 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4870002G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-N,N-Diphenylamino-beta-phenylstilbene
CAS 89114-90-9
Molekylær formel C32 H25 N
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C32H25N/c1-5-13-27(14-6-1)32(28-15-7-2-8-16-28)25-26-21-23-31(24-22-26)33(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-25H
SMIL C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 4-(2,2-diphenylethenyl)-N,N-diphenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 423.55
Formel vægt 423.1987
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.