Få mere at vide
4-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)phenylboronic acid pinacol ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 486422-04-2 |
| Molekylær formel | C14H22BNO4S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22BNO4S/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-7-9-12(10-8-11)21(17,18)16(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMIL | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.2 |
| Formel vægt | 311.1363 |