missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal, TRC

Artikelnummer. 30369198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369198 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46140525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal
CAS 19718-92-4
Molekylær formel C8H19NO2
Mængde 25 g
Synonym 1-Butanamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Butyraldehyde, 4-(dimethylamino)-, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine, Butylamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl- (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4-(Dimethylamino)butanal dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine
InChI formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-9(2)7-5-6-8(10-3)11-4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMIL COC(CCCN(C)C)OC
IUPAC navn 4,4-dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 161.24
Formel vægt 161.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.