Få mere at vide
4-(N-Methylamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N-Methylamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-64-2 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-10(5-3-7-13)9-4-2-6-12-8-9/h2,4,6,8,10-11,13H,3,5,7H2,1H3 |
| SMIL | CNC(CCCO)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)-4-pyridin-3-ylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.25 |
| Formel vægt | 180.1263 |