Få mere at vide
4-(N-Methyl-N-nitrosoamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 764661-24-7 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H9 N3 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, N-Nitrosonornicotine-ketone D4 (pyridyl D4), 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8 H,3,5,7H2,1H3/i2D,4 D,6 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.25 |
| Formel vægt | 211.1259 g/mol |
| Vis mere |