missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30471534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471534 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol
CAS 59578-66-4
Molekylær formel C10 H15 N3 O2
Mængde 5 mg
Synonym iso-NNAL
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
SMIL CN(N=O)C(CCCO)c1cccnc1
IUPAC navn N-(4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1164
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.