missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-66-4 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | iso-NNAL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3 |
| SMIL | CN(N=O)C(CCCO)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.1164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?