Få mere at vide
4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butanal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butanal |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6-8,10H,3,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 207.1008 |