Få mere at vide
4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butanal |
| CAS | 1185039-70-6 |
| Molekylær formel | C10H10D3N3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | γ-[(Methyl-d3)nitrosoamino]-3-pyridinebutanal, 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)-1-butanal, NNA-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6-8,10H,3,5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | O=CCCC(N(N=O)C([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vægt | 210.1196 |