missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-(N-Hydroxysulfanilyl)acetanilide, TRC

Artikelnummer. 30392307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30392307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9538205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-(N-Hydroxysulfanilyl)acetanilide
CAS 32604-86-7
Molekylær formel C14H14N2O4S
Mængde 5 mg
Synonym N-[4-[[4-(Hydroxyamino)phenyl]sulfonyl]phenyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O4S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)21(19,20)14-8-4-12(16-18)5-9-14/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2
IUPAC navn N-[4-[4-(hydroxyamino)phenyl]sulfonylphenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 306.34
Formel vægt 306.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.