Få mere at vide
4-n-Hexylresorcinol, 99%
Artikelnummer. p-7020557
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11474244
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12552.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 0,05 g/100 ml (°18 C)
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-77-6
Molekylær formel C12H18O2
Molekylvægt (g/mol) 194.27
MDL nummer MFCD00002284
InChI nøgle WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
SMIL CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexylresorcinol
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Kogepunkt 333°C to 335°C
Flammepunkt >100°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2048312
Merck Index 14,4712
Opløselighedsinformation Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Formel vægt 194.27
Procent renhed 99%