Få mere at vide
4-n-Hexylresorcinol, 99%
Beskrivelse
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 0,05 g/100 ml (°18 C)
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Hexylresorcinol |
| Smeltepunkt | 64 °C til 67 °C |
| Kogepunkt | 333 °C til 335 °C |
| Flammepunkt | >100 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2048312 |
| Merck Index | 14,4712 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. 0,05 g/100 ml (18 °C) |
| Formel vægt | 194.27 |
| Procent renhed | 99% |