Få mere at vide
4-n-Hexylresorcinol, 99%
Artikelnummer. 11474244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474244 5 g 5g
11484244 25 g 25g
11494244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12552.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hexylresorcinol er en hæmmer af transglutaminase-2 i KB-celler. Undersøgelser viser, at 4-Hexylresorcinol reducerer DNA-oxidativ skade i humane lymfocytter. er en substitueret dihydroxybenzen, der anvendes topisk som et antiseptisk middel til behandling af mindre hudinfektioner. er en substitueret phenol med bakteriedræbende, antihelmintiske og potentielle antineoplastiske aktiviteter. Kombinationen af 4-hexylresorcinol og cisplatin har vist sig at hæmme tumorvækst, cellevækst og KB-cellelevedygtighed.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 0,05 g/100 ml (°18 C)
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-77-6
Molekylær formel C12H18O2
Molekylvægt (g/mol) 194.27
MDL nummer MFCD00002284
InChI nøgle WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
SMIL CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexylresorcinol
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Kogepunkt 333°C to 335°C
Flammepunkt >100°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2048312
Merck Index 14,4712
Opløselighedsinformation Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Formel vægt 194.27
Procent renhed 99%