Få mere at vide
4-n-Hexyloxybenzoyl chlorid, 98%
Artikelnummer. 11431003
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431003 5 g 5g
11441003 25 g 25g
11451003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13367.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39649-71-3 | C13H17ClO2 | 240,727 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39649-71-3
Molekylær formel C13H17ClO2
Molekylvægt (g/mol) 240.727
MDL nummer MFCD00000690
InChI nøgle DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170235
IUPAC navn 4-hexoxybenzoylchlorid
SMIL CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride
Tæthed 1.082
Kogepunkt 203°C to 205°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5383
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2210619
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy
Formel vægt 240.73
Procent renhed 98%