Få mere at vide
4-n-Hexylbenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11417587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417587 100 g 100g
11497577 5 g 5g
11407587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15659.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 50606-95-6 | C13H17ClO | 224,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50606-95-6
Molekylær formel C13H17ClO
Molekylvægt (g/mol) 224.73
MDL nummer MFCD00000701
InChI nøgle XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-hexylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyl, p-hexylbenzoyl chloride, 4-n-hexylbenzoylchloride, 4-n-hexyl-benzoyl chloride, 4-hexylbenzoyl chloride, para-n-hexyl benzoic acid chloride, 4-hexylbenzene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 170863
IUPAC navn 4-hexylbenzoylchlorid
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexylbenzoyl chloride
Tæthed 1.029
Kogepunkt 176 °C til 177 °C (22 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5256
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2208938
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 224.73
Procent renhed 98%