Få mere at vide
4-n-heptylphenol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Heptylphenol |
| Smeltepunkt | 25 °C til 28 °C |
| Kogepunkt | 156 °C (9 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.507 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2430 |
| Formel vægt | 192.3 |
| Procent renhed | ≥98% |