Få mere at vide
4-n-heptylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11478376
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478376 1 g 1g
11488376 5 g 5g
11498376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15407.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192,302 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1987-50-4
Molekylær formel C13H20O
Molekylvægt (g/mol) 192.302
MDL nummer MFCD00041751
InChI nøgle KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
PubChem CID 16143
ChEBI CHEBI:34438
IUPAC navn 4-heptylphenol
SMIL CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Heptylphenol
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Kogepunkt 156 °C (9 mmHg)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 1 g
FN nummer UN2430
Formel vægt 192.3
Procent renhed ≥98%