Få mere at vide
4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429837 5 g 5g
15419837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53066.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 136370-19-9 | Molecular Formula: C13H21BO3 | Molecular Weight: 236.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136370-19-9
Molekylær formel C13H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 236.118
MDL nummer MFCD04039169
InChI nøgle UHRONCCLURKEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxyphenylboronic acid, 4-heptoxyphenyl boronic acid, 4-n-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-n-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenyl boronic acid, pubchem9553, acmc-209c5u, 4-heptyloxyphenylboronicacid
PubChem CID 4339184
IUPAC navn (4-heptoxyphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 236.12
Procent renhed 97%