Få mere at vide
4-n-Heptylaniline, 98%
Artikelnummer. 11396889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396889 25 g 25g
11376889 1 g 1g
11386889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26793.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37529-27-4 | C13H21N | 191.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37529-27-4
Molekylær formel C13H21N
Molekylvægt (g/mol) 191.32
MDL nummer MFCD00007928
InChI nøgle BNEWZYZRLNNWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-heptylaniline, 4-n-heptylaniline, benzenamine, 4-heptyl, 4-heptylphenylamine, acmc-209ito, 4-heptylaniline
PubChem CID 142169
IUPAC navn 4-heptylanilin
SMIL CCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Heptylaniline
Tæthed 0.91
Kogepunkt 159°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 191.31
Procent renhed 98%