missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[N-Ethyl-(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-butynyl-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[N-Ethyl-(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-butynyl-1-ol |
| CAS | 181647-06-3 |
| Molekylær formel | C14 H19 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO2/c1-3-15(10-4-5-11-16)12-13-6-8-14(17-2)9-7-13/h6-9,16H,3,10-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC#CCO)Cc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[ethyl-[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]but-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.31 |
| Formel vægt | 233.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?