missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-N-Desacetyl-5-N-acetyl Oseltamivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-N-Desacetyl-5-N-acetyl Oseltamivir |
| CAS | 956267-10-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H28 N2 O4 |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 5-(acetylamino)-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-5-acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(15(14)17)18-10(4)19/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](N)[C@H](C1)NC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl (3R,4R,5S)-5-acetamido-4-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.4 |
| Mængde | 50 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?