Få mere at vide
4-n-Decylbenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11443457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443457 5 g 5g
11433457 1 g 1g
11453457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17234.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54256-43-8 | C17H25ClO | 280,836 g/mol
Ansat som farmaceutisk og kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger Ansat som et farmaceutisk og kemisk
mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54256-43-8
Molekylær formel C17H25ClO
Molekylvægt (g/mol) 280.836
MDL nummer MFCD00041724
InChI nøgle HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104714
IUPAC navn 4-decylbenzoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Decylbenzoyl chloride
Kogepunkt 171°C to 173°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 280.84
Procent renhed 98%