Få mere at vide
4-n-Butylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11945871
Brand: Thermo Scientific Acros 393870010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 145240-28-4
Molekylær formel C10H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 178.04
InChI nøgle UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
IUPAC navn (4-butylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylphenylboronic acid
Smeltepunkt 91.0°C to 97.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 178.04
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Butylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.