Få mere at vide
4-n-Butylphenyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11382367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382367 25 g 25g
11362367 1 g 1g
11372367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09957.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69342-47-8
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00013882
InChI nøgle LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
IUPAC navn 1-butyl-4-isocyanatobenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylphenyl isocyanate
Tæthed 0.992
Kogepunkt 107 °C til 108 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 390859
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%