Få mere at vide
4-n-butylphenol, 98%
Artikelnummer. 11445183
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445183 5 g 5g
11455183 25 g 25g
11465183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12812.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
4-n-butylphenol bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-butylphenol bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger Når
den ikke er i brug, skal du lukke beholderen tæt og opbevare på et tørt, køligt sted. Undgå overdreven varme og lys. Uforeneligt med oxidationsmidler. Stabil ved opbevaring under korrekte forhold. Hold beholderen tør. Holdes væk fra varme. Mekanisk udstødning påkrævet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1638-22-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00041750
InChI nøgle CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
PubChem CID 15420
ChEBI CHEBI:34437
IUPAC navn 4-butylphenol
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylphenol
Smeltepunkt ∼22 °C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 245 °C
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
FN nummer UN3145
Beilstein 2042120
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%