Få mere at vide
4-n-Butylphenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butylphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| CAS | 1219795-04-6 |
| Molekylær formel | C10 D5 H9 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 4-n-Butylphenol-2,3,5,6-d4,OD, 4-Butylphenol-O,2,3,5,6-D5, p-(Hydroxy-d)-n-butylbenzene-2,3,5,6-d4, 4-Butylphenol-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14O/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8,11 H,2-4H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-butyl-2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.2484 |
| Formel vægt | 155.1358 g/mol |
| Vis mere |