Få mere at vide
4-n-Butylbenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-7022355
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11447387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15082.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-Butylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styren (BBOS, monomer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-butylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 2,5-bis[(4
-butylbenzoyl)oxy]styren (BBOS, monomer).
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28788-62-7
Molekylær formel C11H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 196.67
MDL nummer MFCD00000699
InChI nøgle OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC navn 4-butylbenzoylchlorid
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzoyl chloride
Kogepunkt 145°C to 147°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 196.68
Procent renhed 98%