Få mere at vide
4-n-butylbenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11447387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447387 5 g 5g
11457387 25 g 25g
11467387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15082.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196,67 g/mol
4-Butylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styren (BBOS, monomer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-butylbenzoylchlorid blev anvendt i syntesen af 2,5-bis[(4
-butylbenzoyl)oxy]styren (BBOS, monomer).
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28788-62-7
Molekylær formel C11H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 196.67
MDL nummer MFCD00000699
InChI nøgle OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC navn 4-butylbenzoylchlorid
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzoyl chloride
Kogepunkt 145 °C til 147 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 196.68
Procent renhed 98%