Få mere at vide
4-n-butylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417907 5 g 5g
11427907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16577.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54997-92-1 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54997-92-1
Molekylær formel C10H13ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 232.72
MDL nummer MFCD00173908
InChI nøgle OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
IUPAC navn 4-butylbenzensulfonylchlorid
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 13°C to 15°C
Kogepunkt 126°C to 128°C (0.6 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 232.73
Procent renhed 97%