Få mere at vide
4-n-Butylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11338336
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11338336
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15584.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Reactant for Suzuki-Miyaura cross-couplings, NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes, Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145240-28-4
Molekylær formel C10H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 178.038
MDL nummer MFCD02093926
InChI nøgle UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
IUPAC navn (4-butylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Mængde 5 g
Beilstein 6920034
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 178.04
Procent renhed 98%