Få mere at vide
4-n-butylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434087 5 g 5g
11424087 1 g 1g
11444087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107377-07-1 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107377-07-1
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD00221466
InChI nøgle KFINRIKJBULSTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzamide, benzamide, 4-butyl, p-butylbenzamid, acmc-20e7n2
PubChem CID 2801458
IUPAC navn 4-butylbenzamid
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzamide
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Mængde 5 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%